4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-(tert-butyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule:
C₁₁H₂₀O₂ Poids moléculaire: 184.28 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042622 Numéro CAS: 5451-55-8 |