Imprimer
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930619-1G OR930619-250MG
APOSOR930619-1GEA 139 EUR
APOSOR930619-1G APOSOR930619-250MG
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800428
Numéro CAS: 53590-49-1