FOR-NLE-OH 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00237678 Numéro CAS: 133388-96-2 |