Imprimer
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Amino-1-isopropyl-3-methylpyrazole, 1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR930472-1G OR930472-5G
APOSOR930472-1GEA 101 EUR
APOSOR930472-1G APOSOR930472-5G
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole
Formule: C₇H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00514520
Numéro CAS: 1124-16-9