Imprimer
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
OR930471-1G OR930471-5G
APOSOR930471-1GEA 78.3 EUR
APOSOR930471-1G APOSOR930471-5G
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018900
Numéro CAS: 17641-08-6