Imprimer
(1-Indolyl)acetic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930357-1G OR930357-5G
APOSOR930357-1GEA 0 EUR
APOSOR930357-1G APOSOR930357-5G
(1-Indolyl)acetic acid 96%
(1-Indolyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047262
Numéro CAS: 24297-59-4