2,2-Diéthoxypropane 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₆O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009224 Numéro CAS: 126-84-1 |