Imprimer
Dimethyl-D-glutamate hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930299-25G OR930299-5G
APOSOR930299-25GEA 30.1 EUR
APOSOR930299-25G APOSOR930299-5G
Dimethyl-D-glutamate hydrochloride 97%
Dimethyl-D-glutamate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235872
Numéro CAS: 27025-25-8