Imprimer
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate
OR930185-10G OR930185-1G OR930185-5G
APOSOR930185-10GEA 116 EUR
APOSOR930185-10G APOSOR930185-1G APOSOR930185-5G
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 95%
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06654233
Numéro CAS: 13674-16-3