Imprimer
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930160-1G OR930160-250MG
APOSOR930160-1GEA 647 EUR
APOSOR930160-1G APOSOR930160-250MG
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 95%
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Formule: C₁₁H₁₅N₃
Poids moléculaire: 189.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191648
Numéro CAS: 7546-48-7