Imprimer
3-Bromo-2-nitrotoluène 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-methyl-2-nitrobenzene
OR930058-25G OR930058-5G
APOSOR930058-25GEA 109 EUR
APOSOR930058-25G APOSOR930058-5G
3-Bromo-2-nitrotoluène 97+%
3-Bromo-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 237
Point de fusion: 25…29 °C
Densité: 1.612 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02673631
Numéro CAS: 52414-97-8