Imprimer
Isopropyle 4-hydroxy benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930029-25G OR930029-5G
APOSOR930029-25GEA 24.4 EUR
APOSOR930029-25G APOSOR930029-5G
Isopropyle 4-hydroxy benzoate 95%
Isopropyle 4-hydroxy benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016468
Numéro CAS: 4191-73-5