Imprimer
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929979-1G OR929979-250MG
APOSOR929979-1GEA 464 EUR
APOSOR929979-1G APOSOR929979-250MG
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine
Formule: C₈H₁₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261514
Numéro CAS: 927986-27-4