Imprimer
3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929900-1G OR929900-5G
APOSOR929900-1GEA 106 EUR
APOSOR929900-1G APOSOR929900-5G
3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Methylamino)methyl]phenol
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09733571
Numéro CAS: 123926-62-5