Imprimer
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929858-1G OR929858-250MG
APOSOR929858-1GEA 487 EUR
APOSOR929858-1G APOSOR929858-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109332
Numéro CAS: 116855-09-5