Imprimer
4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929851-1G OR929851-25G OR929851-5G
APOSOR929851-1GEA 90.2 EUR
APOSOR929851-1G APOSOR929851-25G APOSOR929851-5G
4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
4-Methoxybenzensulphonic acid
Formule: C₇H₈O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08685124
Numéro CAS: 5857-42-1