Imprimer
5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929840-1G OR929840-250MG
APOSOR929840-1GEA 130 EUR
APOSOR929840-1G APOSOR929840-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine
Formule: C5H5ClN2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10574686
Numéro CAS: 54198-89-9