N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-phenylethanol, N-Boc-DL-2-phenylglycinol, Boc-DL-Phenylglycinol, tert-Butyl (2-hydroxy-1-phenylethyl)carbamate
Formule:
C₁₃H₁₉NO₃ Poids moléculaire: 237.30 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01883039 Numéro CAS: 67341-01-9 |