Imprimer
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR929828-5G OR929828-1G
APOSOR929828-5GEA 404 EUR
APOSOR929828-5G APOSOR929828-1G
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
2-Methyl-4-penten-2-ol
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 120 °C
Point éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021813
Numéro CAS: 624-97-5
UN: 1987
ADR: 3,III