Imprimer
2-Chloro-3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929791-1G OR929791-5G
APOSOR929791-1GEA 21.5 EUR
APOSOR929791-1G APOSOR929791-5G
2-Chloro-3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde 95%
2-Chloro-3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₇ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425852
Numéro CAS: 37687-57-3