Imprimer
2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methyl-4h,5h,6h-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid
OR929733-100MG OR929733-1G OR929733-250MG
APOSOR929733-100MGEA 161 EUR
APOSOR929733-100MG APOSOR929733-1G APOSOR929733-250MG
2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19706035
Numéro CAS: 1190391-79-7