Imprimer

2,6-Diéthylphénol 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR929730-10G OR929730-1G OR929730-5G
APOSOR929730-10GEA 235 EUR
APOSOR929730-10G APOSOR929730-1G APOSOR929730-5G
2,6-Diéthylphénol 98%
2,6-Diéthylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01707589
Numéro CAS: 1006-59-3

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR