Imprimer
3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929667-10G OR929667-1G OR929667-5G
APOSOR929667-10GEA 451 EUR
APOSOR929667-10G APOSOR929667-1G APOSOR929667-5G
3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₈H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689583
Numéro CAS: 173900-45-3