Imprimer
4-Phenylpyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929662-1G OR929662-5G
APOSOR929662-1GEA 134 EUR
APOSOR929662-1G APOSOR929662-5G
4-Phenylpyridin-2-amine 98%
4-Phenylpyridin-2-amine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00137848
Numéro CAS: 60781-83-1