Imprimer
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929548-25G OR929548-5G
APOSOR929548-25GEA 114 EUR
APOSOR929548-25G APOSOR929548-5G
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00601365
Numéro CAS: 21744-84-3