Imprimer
Ethyl-N-methyl-β-alaninate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-(methylamino)propanoate
OR929512-10G OR929512-1G OR929512-25G
APOSOR929512-10GEA 171 EUR
APOSOR929512-10G APOSOR929512-1G APOSOR929512-25G
Ethyl-N-methyl-β-alaninate 98%
Ethyl-N-methyl-beta-alaninate
Formule: C₆H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 131.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672194
Numéro CAS: 2213-08-3