Imprimer
Methyl-1-methylpiperidine-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929485-1G OR929485-5G
APOSOR929485-1GEA 0 EUR
APOSOR929485-1G APOSOR929485-5G
Methyl-1-methylpiperidine-3-carboxylate 95%
Methyl-1-methylpiperidine-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128793
Numéro CAS: 1690-72-8