Imprimer
4-Amino-2-hydroxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR929418-1G OR929418-5G
APOSOR929418-1GEA 0 EUR
APOSOR929418-1G APOSOR929418-5G
4-Amino-2-hydroxypyridine
4-Amino-2-hydroxypyridine
Formule: C₅H₆N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02682913
Numéro CAS: 38767-72-5