5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₁N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05864793 Numéro CAS: 914349-42-1 |