Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₇H₂₈O₄ Point de fusion: 55…59 °C Point éclair: >113 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00061640 Numéro CAS: 55628-54-1 |