Imprimer
Ethyl-3-oxocyclopentane-1-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929246-1G OR929246-5G
APOSOR929246-1GEA 21.5 EUR
APOSOR929246-1G APOSOR929246-5G
Ethyl-3-oxocyclopentane-1-carboxylate 97%
Ethyl-3-oxocyclopentane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320352
Numéro CAS: 5400-79-3