Imprimer
3-Chloro-4-nitrophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929226-1G OR929226-5G
APOSOR929226-1GEA 24.4 EUR
APOSOR929226-1G APOSOR929226-5G
3-Chloro-4-nitrophénol 98%
3-Chloro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466090
Numéro CAS: 491-11-2