Imprimer
Ac-Ile-OMe 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929225-1G OR929225-5G
APOSOR929225-1GEA 48 EUR
APOSOR929225-1G APOSOR929225-5G
Ac-Ile-OMe 95%
Ac-Ile-OMe
Formule: C₉H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080833
Numéro CAS: 2256-76-0