Imprimer

Boc-N-ME-PHG-OH 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): N-Boc-N-methyl-L-phenylglycine, Boc-N-Me-Phg-OH

OR929168-1G OR929168-5G
APOSOR929168-1GEA 81.2 EUR
APOSOR929168-1G APOSOR929168-5G
Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-PHG-OH
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038799
Numéro CAS: 30925-11-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR