Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formule:
C₉H₈Br₂O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD18398708 Numéro CAS: 90721-58-7 |