Imprimer
Bis(diméthylamino)diméthylsilane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928817-100G OR928817-25G
APOSOR928817-100GEA 435 EUR
APOSOR928817-100G APOSOR928817-25G
Bis(diméthylamino)diméthylsilane 95%
Bis(diméthylamino)diméthylsilane
Formule: C₆H₁₈N₂Si
Poids moléculaire: 146.31 g/mol
Point d'ébullition: 127.5
Point de fusion: -98
Densité: 0.809
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008296
Numéro CAS: 3768-58-9