Imprimer
Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2-aminocyclopent-1-enecarboxylate
OR928805-1G OR928805-25G OR928805-5G
APOSOR928805-1GEA 92.8 EUR
APOSOR928805-1G APOSOR928805-25G APOSOR928805-5G
Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216929
Numéro CAS: 7149-18-0