Imprimer
trans-2-Phénylcyclohexanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
OR928729-1G OR928729-5G
APOSOR928729-1GEA 212 EUR
APOSOR928729-1G APOSOR928729-5G
trans-2-Phénylcyclohexanol 95%
trans-2-Phénylcyclohexanol
Formule: C₁₂H₁₆O
Poids moléculaire: 176.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003865
Numéro CAS: 2362-61-0