Imprimer
1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928727-1G OR928727-5G
APOSOR928727-1GEA 168 EUR
APOSOR928727-1G APOSOR928727-5G
1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12103568
Numéro CAS: 1155595-91-7