Imprimer
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928632-1G OR928632-250MG OR928632-5G
APOSOR928632-1GEA 75.8 EUR
APOSOR928632-1G APOSOR928632-250MG APOSOR928632-5G
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine 98%
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022732
Numéro CAS: 30218-58-7