Imprimer
Fmoc-val-OSu 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR928600-25G OR928600-100G
APOSOR928600-25GEA 34.8 EUR
APOSOR928600-25G APOSOR928600-100G
Fmoc-val-OSu 95%
Fmoc-val-OSu
Formule: C₂₄H₂₄N₂O₆
Poids moléculaire: 436.464 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153370
Numéro CAS: 130878-68-1