Imprimer
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Ethyl-2-hydroxyacetophenone
OR928508-1G OR928508-5G
APOSOR928508-1GEA 42.2 EUR
APOSOR928508-1G APOSOR928508-5G
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone 95%
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Poids moléculaire: 164.2011 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053308
Numéro CAS: 24539-92-2