Imprimer
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Piperidin-1-ylmethyl-aniline
OR928481-1G OR928481-5G
APOSOR928481-1GEA 125 EUR
APOSOR928481-1G APOSOR928481-5G
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine 97%
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Poids moléculaire: 190.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114503
Numéro CAS: 19577-83-4