Imprimer
2-Méthyl-3-hexanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928462-10G OR928462-1G OR928462-5G
APOSOR928462-10GEA 377 EUR
APOSOR928462-10G APOSOR928462-1G APOSOR928462-5G
2-Méthyl-3-hexanone 95%
2-Méthyl-3-hexanone
Formule: C₇H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009399
Numéro CAS: 7379-12-6