Imprimer
(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-N-methylmethanamine
OR928418-1G OR928418-250MG OR928418-5G
APOSOR928418-1GEA 132 EUR
APOSOR928418-1G APOSOR928418-250MG APOSOR928418-5G
(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine 98%
(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine
Formule: C₉H₁₁N₃
Poids moléculaire: 161.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738854
Numéro CAS: 98997-01-4