Imprimer
Triéthylamine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9284-1L OR9284-2.5L OR9284-500ML
APOSOR9284-1LEA 26.4 EUR
APOSOR9284-1L APOSOR9284-2.5L APOSOR9284-500ML
Triéthylamine 99%
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
Point d'ébullition: 89…90 °C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,726 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3+8,II