Imprimer
4,4-Dimethoxybutanenitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928315-25G OR928315-100G
APOSOR928315-25GEA 126 EUR
APOSOR928315-25G APOSOR928315-100G
4,4-Dimethoxybutanenitrile 95%
4,4-Dimethoxybutanenitrile
Formule: C₆H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019883
Numéro CAS: 14618-78-1