Imprimer
4-(Methoxymethyl)phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928265-1G OR928265-250MG
APOSOR928265-1GEA 157 EUR
APOSOR928265-1G APOSOR928265-250MG
4-(Methoxymethyl)phenol 95%
4-(Methoxymethyl)phenol
Formule: C₈H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020186
Numéro CAS: 5355-17-9