Imprimer
4-Methylthiopiperidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928219-1G OR928219-5G
APOSOR928219-1GEA 248 EUR
APOSOR928219-1G APOSOR928219-5G
4-Methylthiopiperidine hydrochloride 95%
4-Methylthiopiperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188535
Numéro CAS: 208245-70-9