Imprimer
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928147-1G OR928147-5G
APOSOR928147-1GEA 168 EUR
APOSOR928147-1G APOSOR928147-5G
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde 95%
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03180283
Numéro CAS: 917746-81-7